Fontos dokumentumok
1578500
USP
Prostaglandin A1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic acid, PGA1
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prostaglandin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)C=C1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12-18,21H,2-11H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGKHCLZFGPIKKU-LDDQNKHRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Alprostadil.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3