Fontos dokumentumok
1578554
USP
Prostaglandin B1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic acid, PGB1
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prostaglandin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3