PHR1820
Triamterene Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,4-Diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine, 2,4-diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine, NSC 33416
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1680030
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
triamterene
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2nc(nc(c2nc([c]1=O)c3ccccc3)N)N
InChI
1S/C12H10N6O/c13-9-8-10(18-12(14)16-9)17-11(19)7(15-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USTXKGPQJJRCTO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3