1605523
USP
Ropivacaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-Ropivacaine hydrochloride monohydrate, (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ropivacaine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Cl-].N1([C@H](CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCC.[H+]
InChI
1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDNSIBYYUOEUSV-XFULWGLBSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Fentanyl Citrate and Ropivacaine Hydrochloride Compounded Injection
- Ropivacaine Hydrochloride
- Ropivacaine Hydrochloride Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Heart
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)