Merck
PHR1319
Supelco
Residual Solvent - Trichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Trichloroethylene, TCE, Trichloroethene
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH=CCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.39
Beilstein:
1736782
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1601827
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
61 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
sűrűség
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Residual Solvent - Trichloroethylene belongs to the group of class 2 residual solvents. The use of class 2 solvents should be limited in drug substances, excipients, dietary ingredients, and official products because of the inherent toxicities of these residual solvents. Trichloroethylene is a volatile and chlorinated organic compound, which finds applications as a solvent and greasing agent.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA0678 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Berit Bakke et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 4(5), 375-390 (2007-04-25)
This article describes a systematic review of the industrial hygiene literature for uses of trichloroethylene (TCE) in industry for the exposure assessment of two population-based case control studies of brain cancer in the United States. Papers and reports that address
Jane C Caldwell et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 49(2), 142-154 (2007-11-02)
The mode(s) of action (MOA) of a pollutant for adverse health effects may be dependent on the mixture of metabolites resulting from exposure to a single agent and may also be affected by coexposure to pollutants that have similar targets
Yih-Horng Shiao
Environmental and molecular mutagenesis, 50(1), 68-77 (2008-11-26)
Trichloroethylene (TCE), an organic solvent commonly used for metal degreasing and as a chemical additive, is a significant environmental contaminant that poses health concerns in humans. The US Environmental Protection Agency (EPA) is currently revising the 2001 TCE human risk
Hideaki Watanabe
The Journal of dermatology, 38(3), 229-235 (2011-02-24)
The number of patients suffering from trichloroethylene (TCE)-related severe skin disorders with liver dysfunction has been increasing in developing countries in Asia, especially since the mid-1990s. In Japan, five cases of this disease have been reported, but none since the
Cheryl Siegel Scott et al.
International journal of environmental research and public health, 8(11), 4238-4272 (2011-12-14)
We conducted a meta-analysis focusing on studies with high potential for trichloroethylene (TCE) exposure to provide quantitative evaluations of the evidence for associations between TCE exposure and kidney, liver, and non-Hodgkin lymphoma (NHL) cancers. A systematic review documenting essential design