1601485
USP
Residual Solvent Class 2 - N,N-Dimethylacetamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N,N-Dimethylacetamide solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup