PHR1066
Residual Solvents Mixture - Class IIC
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Class IIC Solvent Mix
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP 467
traceable to USP 1601306
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Analit
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C