1600824
USP
Repaglinide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-3-Methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butylamine N-acetyl-L-glutamate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
repaglinide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C16H26N2.C7H11NO5/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t15-;5-/m00/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPDMBMNFFPWTOV-NXMISADUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Repaglinide
- Repaglinide Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3