1600846
USP
Repaglinide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2-Ethoxy-4-[2-oxo -2-[[2-phenyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl]benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
repaglinide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3