1600835
USP
Repaglinide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
repaglinide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTGSESBEJUHCES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3