1598777
USP
Ranolazine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ranolazine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18)/p+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJKRFQIWDJSYOK-UHFFFAOYSA-P