1598788
USP
Ranolazine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide], N1,N4-Bis(2,6-dimethylphenyl)-1,4-piperazinediacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ranolazine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)