PHR2678
Ranolazine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[4-(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)piperazin-1-yl]acetamide dihydrochloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1598766
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
ranolazine
form
solid
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)