Fontos dokumentumok
1134380
USP
Clarithromycin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6,11-Di-O-methylerythromycin A
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clarithromycin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O=C1O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](OC)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C39H71NO13/c1-16-27-39(10,45)34(46-13)22(4)29(41)20(2)18-38(9,48-15)33(53-36-30(42)26(40(11)12)17-21(3)49-36)23(5)31(24(6)35(44)51-27)52-28-19-37(8,47-14)32(43)25(7)50-28/h20-28,30-34,36,42-43,45H,16-19H2,1-15H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWRKNXHSSDFLOJ-XNLUWZQGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Ecotoxicity analysis of clarithromycin: Research examined the effects of environmental factors like pH and dissolved organic carbon on the ecotoxicity of pharmaceuticals including clarithromycin, providing insights into environmental impact and informing guidelines for the disposal and management of antibiotic waste in the pharmaceutical industry (Zhang et al., 2023).
- Pharmacological potential of natural compounds against H. pylori: An in vitro and in silico study evaluated the anti-Helicobacter pylori and anti-inflammatory potentials of Salvia officinalis metabolites, considering the role of clarithromycin as a comparative standard. This research contributes to the exploration of alternative therapies in gastroenterological pharmaceutical applications (Alomar et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)