1598097
USP
Racepinephrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Racepinine HCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
racepinephrine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Epinephrine
- Epinephrine Bitartrate
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)