Fontos dokumentumok
1584105
USP
Pyrantel tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Pyrantel (+)-tartrate salt, 1-Methyl-2-(2-[2-thienyl]ethenyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pyrantel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2
InChI
1S/C11H14N2S.C4H6O6/c1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b6-5+;/t;1-,2-/m.1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWRCYAZJKNPEQR-NIEARKAZSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3