1584014
USP
Pyrantel Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Methyl-2-[(Z)2-(2-thienyl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine compound with 4,4′-methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), 1-Methyl-2-[(Z)-2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine pamoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pyrantel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3