Fontos dokumentumok
1463224
USP
Nicardipine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester hydrochloride, YC-93
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nicardipine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Nicardipine Hydrochloride Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)