PHR2082
Pyrantel Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-thiophen-2-yl)prop-2-enamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
pyrantel
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H16N2OS/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14)/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQKWXBJGZHHURS-AATRIKPKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)