PHR2081
Pyrantel Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(Z)-1-Methyl-2-[2-(2-thiophenyl)vinyl]-1,4,5,6-Tetrahydropyrimidine 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate]
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000403
traceable to USP 1584014
API-család
pyrantel
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3