Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB1411991
Sigma-Aldrich
ANTI-SNAPC5 antibody produced in mouse
clone 6G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
SNAP19, SNAPC5
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6G10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 33.22 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNAPC5(10302)
Immunogen
SNAPC5 (AAH14315, 1 a.a. ~ 68 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLSRLQELRKEEETLLRLKAALHDQLNRLKMLVHVDNEASINQTTLELSTKSHVTEEEEEEEEEESDS
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4