1563331
USP
Probucol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4,4′-Dithiobis(2,6-di-tert-butylphenol)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
probucol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C28H42O2S2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)31-32-18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16,29-30H,1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEUPRVAMTYHIQV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3