1563320
USP
Probucol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3,3′,5,5′-Tetra-tert-butyl-4,4‘-diphenoquinone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
probucol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3