1547007
USP
Polymyxin B sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polymyxin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Polymyxin B sulfate is a sulfate salt of polymyxin kind, produced by the growth of Bacillus polymyxa (Prazmowski) Migula (Family Bacillaceae) or by mixing different salts.
Alkalmazás
- Bacitracin and Polymyxin B Sulfate Topical Aerosol®
- Oxytetracycline Hydrochloride and Polymyxin B Sulfate Ointment
- Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim Ophthalmic Solution
- Bacitracin Zinc and Polymyxin B Sulfate Ointment
- Polymyxin B Sulfate and Hydrocortisone Otic Solution
- Chloramphenicol and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment
- Oxytetracycline Hydrochloride and Polymyxin B Sulfate Ophthalmic Ointment
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3