Fontos dokumentumok
1544520
USP
Piroxicam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11N3O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.32
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
piroxicam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
InChI
1S/C14H11N3O4S/c18-13-9-5-1-2-6-10(9)22(20,21)17-12(13)14(19)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-8,17-18H,(H,15,16,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRXYFCIBSPQECM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Gastrointestinal tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2