Fontos dokumentumok
1544508
USP
Piroxicam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hydroxy-2-methyl-3-(pyrid-2-yl-carbamoyl)-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
piroxicam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
- Piroxicam Capsules
- Piroxicam Compounded Cream
- Piroxicam Compounded Oral Suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Gastrointestinal tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3