Fontos dokumentumok
1538312
USP
Picroside I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Picroside I, (1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-6-Hydroxy-1a-(hydroxymethyl)-1a,1b,2,5a,6,6ahexahydrooxireno[2’,3’:4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl 6-O-[(2E)-3-phenyl-2-propenoyl]-β- Dglucopyranoside
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
certified by the USP
molekulatömeg
492.48 (C24H28O11)
kiszerelés
pkg of 20 mg
gyártó/kereskedő neve
USP 1538312
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3