Fontos dokumentumok
G4923
(E)-Guggulsterone
≥95% (HPLC), powder
Szinonimák:
(17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: soluble 5 mg/mL
funkcionális csoport
ketone
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDXRGPWQVHZTQJ-AUKWTSKRSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?