Merck
PHL89759
Picroside II
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside, 6-Vanillylcatalpol, Amphicoside II, Vanilloyl catalpol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H28O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
512.46
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1[C@@H](O)[C@H](O)C(CO)O[C@H]1O[C@@H]2OC=C[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@](O4)(CO)[C@@H]4[C@H]3OC(C5=CC=C(O)C(OC)=C5)=O
InChI
1S/C23H28O13/c1-31-12-6-9(2-3-11(12)26)20(30)34-18-10-4-5-32-21(14(10)23(8-25)19(18)36-23)35-22-17(29)16(28)15(27)13(7-24)33-22/h2-6,10,13-19,21-22,24-29H,7-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKNILCMFRRDTEY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phytochemical found in Traditional Chinese Medicine herbal preparations. Picroside II, a glucoside, is reported to have hepatoprotective, cardioprotective, and neuroprotective properties.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)