GE28-9365-43
HiPrep™ Q Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-43
Szinonimák:
Fast Flow Q Column, HiPrep Q Column
About This Item
Javasolt termékek
ligand
quaternary amine
leírás
Ion Exchanger Type (value)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9365-43
parameter
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
ágyméret
16 mm × 100 mm
ágytérfogat
20 mL
oszlop belső átmérő
16 mm
Mátrix
6% cross-linked agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
2-14
Működési tartomány
2-12
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Általános leírás
HiPrep™ Q FF are prepacked, ready to use columns for ion exchange chromatography. They provide fast, preparative separations of proteins and other biomolecules.
Tulajdonságok és előnyök
- HiPrep™ columns provide fast, reliable, and reproducible preparative ion exchange separations.
- Good flow rates and high capacity.
- The industry standard for ion exchange chromatography.
- Compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as AKTA design.
- Use a weak ion exchanger if the selectivity of a strong ion exchanger is insufficient.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Protocols
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.