73436
Indigo carmine
analytical standard
Szinonimák:
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Általános leírás
This product is provided by Sigma-Aldrich, as a neat standard for the precise quality control of food products. In the European Union, E numbers are used as codes for food color additives. E numbers 100-199 include not only artificial food colors derived from petroleum, but also natural additives originating from sources such as vegetables, insects or mixtures made from natural foodstuffs. IC is widely used in a variety of food products including fruit juices, bread, smoked fish, sweets, tomatoes, catsup, dairy, skim milk products, etc.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?