Fontos dokumentumok
1513005
USP
Phenacetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Acetyl-p-phenetidin, 4′-Ethoxyacetanilide, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, p-Acetophenetidide, Acetophenetidin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenacetin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
133-136 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Pyrimethamine Compounded Oral Suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)