1492222
USP
Palonosetron Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(3aS)-2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one, Palonosetron N-oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
palonosetron
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[N]21(=O)C[C@H](C(CC2)CC1)N3C[C@H]4CCCc5c4c(ccc5)C3=O
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2/t13?,15-,17-,21?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQQIWUDYGYXXEA-BGAFOXLKSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)