1491296
USP
Oxytocin identification
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Oxytocin monoacetate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxytocin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C43H66N12O12S2.C2H4O2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59;1-2(3)4/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64);1H3,(H,3,4)/t22-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,35-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSZOEVVLZMNAEH-BXUJZNQYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Desmopressin Acetate
- Oxytocin
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3