1.07666
Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth (acc. harm. EP/USP/JP)
GranuCult® prime, suitable for microbiology, for Salmonella spp.
Szinonimák:
RV broth, RVS broth, Rappaport broth, Vassiliadis broth.
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP
JP
USP
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
granular
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
5.0-5.4 (25 °C, 42.5 g/L in H2O, after autoclaving)
térfogatsúly
700 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Salmonella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Safer - Significant reduction of inhalation of toxic and allergenic substances resulting in fewer allergic responses. Less contamination of working tools and environment
- Accurate - No separation of components and no clumping, even under humid or warm conditions, ensure a uniform product with higher performance accuracy
- Fast - Rapid and uniform dissolution in water
- Easier - Easier handling and weighing due to the better flow properties. Media do not stick to the flask or container
- Reliable - Homogenous distribution of ingredients guarantees high reproducibility even if only small amounts of media are used.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.