Fontos dokumentumok
1.09874
Millipore
MSRV Selective Supplement
for Salmonella spp., pkg of 10 vials, for the preparation of MSRV medium
Szinonimák:
MSRV Selective, Salmonella Selective Supplement, Modified Semi-solid RAPPAPORT-VASSILIADIS Selective Supplement
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H35N2NaO11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
634.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
216-023-6
NACRES:
NA.74
leírás
MSRV medium acc. ISO 6579 (base) (1.09878)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
összetétel
Novobiocin, 10 mg per vial
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220 °C (decomposition)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Salmonella spp.
SMILES string
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
MSRV Selective Supplement contains novobiocin sodium salt in lyophilized form. Novobiocin suppresses the growth and motility of most of the competitor flora during culturing Salmonellae. It also prevents the swarming of Proteus spp.
Alkalmazás
MSRV Selective Supplement is an additive for the preparation of MSRV medium for isolation of Salmonella spp.
Analízis megjegyzés
Growth in MSRV culture medium
Swarming
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
≥ 20 mm
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): ≥ 20 mm
Growth
- Citrobacter freundii ATCC 8090:
none
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): none
Incubation: 16 - 24 hrs.; 42 °C; aerobic
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protocols
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.