Fontos dokumentumok
1481044
USP
Oxacillin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxacillin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
192-194 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)