Fontos dokumentumok
PHR2496
Oxacillin Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1481044
API-család
oxacillin
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
192-194 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3