489350
L-(–)-Norepinephrine-(+)-bitartrate
α,β-Adrenergic agonist.
Szinonimák:
L-(−)-Norepinephrine-(+)-bitartrate salt monohydrate, R(–)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol-(+)-tartrate, Noradrenaline
Teszt
≥97% (LC/MS)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
α,β-Adrenergic agonist
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3