Fontos dokumentumok
1463746
USP
Nimbolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(Methyl (2aR,5aR,6S,6aR,8R,9aR,10aS,10bR,10cR)-8-(furan-3-yl)-(2a,5a,6,6a,8,9,9a,10a,10b,10c)- decahydro-2a,5a,6a,7-tetramethyl-2,5-dioxo-2H,5H-cyclopenta[d′]naphtho[1,8-bc:2,3-b′]difuran-6- acetate)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H30O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
466.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@@H]2C[C@H]3O[C@@H]4[C@@H]5OC(=O)[C@]6([C@H]5[C@@]([C@H]([C@@]4(C3=C2C)C)CC(=O)OC)(C(=O)C=C6)C)C
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)