Fontos dokumentumok
1478403
USP
Olopatadine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, AL-4943A, KW-4679, Opatanol, Patanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
olopatadine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2COc3ccc(CC(O)=O)cc13
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Alkalmazás
- Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)