1076400
USP
Brimonidine tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
brimonidine
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Brc1c2nccnc2ccc1NC3=NCCN3.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, system suitability, and sensitivity solutions during the assay, and impurity analysis of brimonidine tartrate.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)