Fontos dokumentumok
1448990
USP
Myristic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
myristic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg