Fontos dokumentumok
BCR449
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, high level
Szinonimák:
Mineral oil
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
format
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR449
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)