1437600
USP
Methylsulfonylmethane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methylsulfonylmethane
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1