Fontos dokumentumok
1424511
USP
Beta-Methylcholine Chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Hydroxypropyl(trimethyl)azanium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H16CINO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Cl-].[N+](CC(O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUUHDEGJEGHQKL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Beta-Methylcholine Chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methacholine Chloride
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)