Fontos dokumentumok
1362169
USP
Levofloxacin Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2,3-Dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-Desfluoro levofloxacin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H21N3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
343.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
levofloxacin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+H]1(CCN(CC1)c2c3c4c(cc2)C(=O)C(=CN4[C@H](CO3)C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C18H21N3O4/c1-11-10-25-17-14(20-7-5-19(2)6-8-20)4-3-12-15(17)21(11)9-13(16(12)22)18(23)24/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANLIAKDHRADSBT-NSHDSACASA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Levofloxacin Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)