Fontos dokumentumok
1356836
USP
Lamivudine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lamivudine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Abacavir and Lamivudine Tablets
- Abacavir, Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine
- Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine Oral Solution
- Lamivudine Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)