Merck
BP802
Lamivudine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lamivudine
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Lamivudine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Abacavir, Zidovudine and Lamivudine Tablets
  • Zidovudine and Lamivudine Tablets
  • Abacavir and Lamivudine Tablets
  • Lamivudine Tablets
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Lamivudine is a potent nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI). It is an analogue of cytidine, and can inhibit both types (1 and 2) of HIV reverse transcriptase as well as the reverse transcriptase of hepatitis B. It needs to be phosphorylated to its triphosphate form before it is active. 3TC-triphosphate also inhibits cellular DNA polymerase.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Repr. 2
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)