Fontos dokumentumok
1620209
USP
Stavudine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine, 1-(2,3-Dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-(1H,3H)-dione, 2′,3′-Anhydrothymidine, Stavudine, d4T
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
stavudine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNKLLVCARDGLGL-JGVFFNPUSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Stavudine Capsules
- Stavudine for Oral Solution
- Zidovudine Oral Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2